Learn More
Ácido N-Lauroil-L-glutámico (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Dodecanoyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 3397-65-7 |
| Fórmula molecular | C17 H31 N O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(1-Oxododecyl)-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Dodecanoylamino)pentanedioic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(19)18-14(17(22)23)12-13-16(20)21/h14H,2-13H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(dodecanoilamino)pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 329.432 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.22 |