Learn More
N-lactoil-triptófano, TRC
Código de producto. 30471096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30471096 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30471096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL165325100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Lactoyl-tryptophan
CAS 2216770-41-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H16 N2 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo ((S)-2-Hydroxypropanoyl)-L-tryptophan
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O4/c1-8(17)13(18)16-12(14(19)20)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,12,15,17H,6H2,1H3,(H,16,18)(H,19,20)/t8-,12-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-hidroxipropanoil]amino]-3-(1H-indol-3-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 276.288
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.111
Porcentaje de pureza >95