Learn More
NL-α -Ácido glutamil-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-((S)-2-Amino-4-carboxybutanamido)pentanedioic Acid |
| CAS | 3929-61-1 |
| Fórmula molecular | C10H16N2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-2-((S)-2-Amino-4-carboxybutanamido)pentanedioic Acid, L-N-L-alpha-Glutamyl-glutamic Acid (8CI), N-L-alpha-Glutamyl-L-glutamic Acid, L-alpha-Glutamyl-L-glutamic Acid, 107: PN: US20070066537PAGE: 17 claimed protein, 2: PN: WO2008083678 PAGE: 33 claimed protein, 84: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 90: PN: WO2004025259PAGE: 57 claimed protein, L-Glutamyl-L-glutamic Acid, NSC 335983, alpha-Glutamylglutamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O7/c11-5(1-3-7(13)14)9(17)12-6(10(18)19)2-4-8(15)16/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-carboxibutanoil]amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 276.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0958 |