Learn More
N-L-Gamma-GLUTAMIL-L-LEUCINA, TRC
Código de producto. 30240927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240927 10 mg 10 miligramos
30240506 50 mg 50 miligramos
30240735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG24514010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2566-39-4
Fórmula molecular C11H20N2O5
Peso molecular (g/mol) 260.29
Sinónimo (S)-2-Amino-5-((S)-1-carboxy-3-methylbutylamino)-5- oxopentanoic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxibutanoil]amino]-4-ácido metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-L-gamma-GLUTAMYL-L-LEUCINE
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N2O5/c1-6(2)5-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1372
Porcentaje de pureza >95%