Learn More
Lactona de N-(cetocaproil)-L-homoserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Ketocaproyl)-L-homoserine Lactone |
| CAS | 143537-62-6 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-oxo-N-[(3S)-2-oxooxolan-3-il]hexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 213.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1001 |