Learn More
N-Isovaleroylglycine, MedChemExpress
Código de producto. 16469376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16469376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015464
MedChemExpress N-Isovaleroylglycine is an acyl glycine and could be used as a biomarker for the predispositon for weight gain and obesity.
N-Isovaleroylglycine is an acyl glycine and could be used as a biomarker for the predispositon for weight gain and obesity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isovaleroylglycine
CAS 16284-60-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H13NO3
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (628.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(CC(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 159.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.18
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism