Learn More
N-isopropilpropilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11429390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11429390 1 g 1 g
11419390 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11429390 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50256.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 21968-17-2 | Molecular Formula: C6H15N | Molecular Weight: 101.193 g/mol
N-Isopropylpropylamine is used as an active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-isopropilpropilamina se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21968-17-2
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL MFCD00027095
Clave InChI VLSTXUUYLIALPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylpropylamine, propan-2-yl propyl amine, n-propyl-n-isopropylamine, unii-k1p2fy26ro, k1p2fy26ro, 1-propanamine, n-1-methylethyl, propyl-isopropylamine, acmc-20ak2r, n-isopropyl-n-propylamine
PubChem CID 89119
Nombre IUPAC N-propan-2-ilpropan-1-amina
SMILES CCCNC(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Isopropylpropylamine
Fórmula lineal CH3CH2CH2NHCH(CH3)2
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-isopropylpropylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Isopropylpropylamine