Learn More
Metobromuro de N-isopropilnortropina (impureza), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,3r,5S,8r)-3-hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo(3.2.1)octane |
| CAS | 58005-18-8 |
| Fórmula molecular | C11 H22 N O . Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide (1:1), (3-endo,8-syn)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, (endo,syn)- (9CI), (8R)-3α-Hydroxy-8-isopropyl-1αH,5αH-tropanium bromide, N-Isopropylnortropine methobromide, (1R,3r,5S,8r)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22NO.BrH/c1-8(2)12(3)9-4-5-10(12)7-11(13)6-9;/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t9-,10+,11+,12+; |
| SMILES | [Br-].CC(C)[N@@+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,5S)-8-metil-8-propan-2-il-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-ol;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 264.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0885 |