Learn More
N-isopropilnoradrenocromo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isopropylnoradrenochrome |
| CAS | 3736-31-0 |
| Fórmula molecular | C11H13NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Isopropylnoradrenochrome, Aludrinochrome, Isoproterenol Aminochrome, Isoproteroquinone, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-1-(1-methylethyl)-1H-indole-5,6-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-6(2)12-5-11(15)7-3-9(13)10(14)4-8(7)12/h3-4,6,11,15H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-1-propan-2-il-2,3-dihidroindol-5,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0895 |