Learn More
N-Isopropilmetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11618459 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11618459 10 mL Frasco de vidrio 10 ML
11985181 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11618459 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439650100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4747-21-1 | C4H11N | 73.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4747-21-1
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Clave InChI XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
PubChem CID 78485
Nombre IUPAC N-metilpropan-2-amina
SMILES CC(C)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylmethylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7020g/mL
Punto de ebullición 50°C to 53°C
Temperatura de inflamación -32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NHCH(CH3)2
Índice de refracción 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.702
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Isopropylmethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.