Learn More
N-Isopropilmetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Isopropylmethylamine is used in the generation of in situ micelles having distinct sizes, by sequential self-assembly of a series of stimuli-responsive amphiphilic block copolymers, prepared by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. It is suitable for use in the synthesis of novel 5-ethoxy-N,N-dialkyl-[α,α,β,β-H4]-tryptamines and their [α,α,β,β,β-D4]-counterparts following the Speeter and Anthony procedure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-isopropilmetilamina se utiliza en la generación de micelos «in situ» de distintos tamaños, mediante el autoensamblaje secuencial de una serie de copolímeros de bloques anfílicos sensibles a los estímulos, preparados en una polimerización por adición, fragmentación y transferencia reversible de cadena (RAFT). Es adecuada para su uso en la síntesis de nuevas 5-etoxi-N,N-dialquil-[α,α,β,β-H4]-triptaminas y sus [α,α,β,β,β-D4]-homólogos en el procedimiento de Speeter-Anthony.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Almacenar en gas inerte seco. No almacenar con ácidos. Incompatible con ácidos, con el aire y con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isopropylmethylamine |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.702 g/mL |
| Punto de ebullición | 50°C to 53°C |
| Temperatura de inflamación | -32°C (-26°F) |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHNHCH3 |
| Índice de refracción | 1.348 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2734 |
| Beilstein | 1730877 |
| Mostrar más |