Learn More
Clorhidrato de N-isopropilhidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10679834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10679834 1 g Frasco de vidrio 1 g
10287450 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10679834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276260010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50632-53-6 | Molecular Formula: C3H9NO·HCl | Molecular Weight: 111.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50632-53-6
Fórmula molecular C3H9NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 111.57
Número MDL MFCD00012599
Clave InChI BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine, n-isopropylhydroxylamine hcl, 2-propanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, ccris 4317, i-propylhydroxylamine hydrochloride, isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-hydroxypropan-2-amine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl-hydroxylamine hydrochloride
PubChem CID 170873
Nombre IUPAC N-propan-2-ilhidroxilamina; clorhidrato
SMILES CC(C)NO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68°C to 72°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHNHOH·HCl
Cantidad 1 g
Beilstein 04, 538
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino adherente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación