Learn More
N-Isopropildopamina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30389031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389031 5 mg -
30403620 50 mg 50 miligramos
30397401 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8727355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5178-52-9
Fórmula molecular C11H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 231.72
Sinónimo 4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride, 4-[2-(Isopropylamino)ethyl]-pyrocatechol, Hydrochloride, 4-[2-(Isopropylamino)ethyl]pyrocatechol Hydrochloride, Desoxyisoprenaline Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2-(propano-2-ilamino)etil]benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES OC1=C(O)C=CC(CCNC(C)C)=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyldopamine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(2)12-6-5-9-3-4-10(13)11(14)7-9;/h3-4,7-8,12-14H,5-6H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1026