Learn More
N-isopropilciclohexilamina, TRC
Código de producto. 30401313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401313 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30401313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8244555G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylcyclohexylamine
CAS 1195-42-2
Fórmula molecular C9H19N
Cantidad 5 g
Sinónimo Cyclohexylisopropylamine, Isopropylcyclohexylamine, N-(1-Methylethyl)cyclohexanamine, N-Cyclohexyl-N-isopropylamine, N-Cyclohexylisopropylamine, N-Isopropyl-N-cyclohexylamine, N-Isopropylcyclohexanamine, N- Isopropylcyclohexylamine, NSC 86132
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3
SMILES CC(C)NC1CCCCC1
Nombre IUPAC N-propan-2-ilciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 141.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1517