Learn More
N-Isopropilcicloheixlamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062190 5 g Frasco de vidrio 5 g
11992051 25 g Frasco de vidrio 25 g
10226180 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10062190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171760050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1195-42-2 | C9H19N | 141.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-42-2
Fórmula molecular C9H19N
Peso molecular (g/mol) 141.26
Número MDL MFCD00003831
Clave InChI UYYCVBASZNFFRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylcyclohexylamine, cyclohexylisopropylamine, n-isopropylcyclohexanamine, cyclohexylamine, n-isopropyl, isopropylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-1-methylethyl, n-cyclohexylisopropylamine, n-cyclohexyl-n-isopropylamine, n-propan-2-yl cyclohexanamine, n-isopropyl cyclohexylamine
PubChem CID 62386
Nombre IUPAC N-propan-2-ilciclohexanamina
SMILES CC(C)NC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylcyclohexylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 175°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11NHCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4470 to 1.449
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Isopropylcyclohexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.