Learn More
N-isopropilcarvedilol, Mikromol™
Descripción
N-isopropilcarvedilol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isopropyl Carvedilol |
| CAS | 1246819-01-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Isopropyl Carvedilol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H32 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]-, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]propan-2-ol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[isopropyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, N-Isopropylcarvedilol, Carvedilol RC F (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H32N2O4/c1-19(2)29(15-16-32-25-13-7-6-12-24(25)31-3)17-20(30)18-33-26-14-8-11-23-27(26)21-9-4-5-10-22(21)28-23/h4-14,19-20,28,30H,15-18H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etil-propan-2-ilamino]propan-2-ol |
| Mostrar más |