Learn More
N-Isopropilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490847 500 g 500 g
11480847 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23243.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-97-6 | C10H15N | 149.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-97-6
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00008863
Clave InChI LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylbenzylamine, n-benzylisopropylamine, isopropylbenzylamine, n-benzyl-n-isopropylamine, benzylisopropylamine, benzenemethanamine, n-1-methylethyl, n-benzyl isopropylamine, benzylamine, n-isopropyl, n-1-methylethyl-benzenemethanamine, benzyl propan-2-yl amine
PubChem CID 66024
Nombre IUPAC N-bencilpropan-2-amina
SMILES CC(C)NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylbenzylamine
Densidad 0.91
Punto de ebullición 199°C to 201°C
Temperatura de inflamación 87°C (190°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 97%