Learn More
N-Isopropilbenzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30408172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408172 500 mg -
30405843 100 mg 100 miligramos
30395407 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI874673500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5339-69-5
Fórmula molecular C9H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 199.27
Sinónimo NSC 3549, N-(1-Methylethyl)benzenesulfonamide, Isopropylbenzenesulfonamide, N-Benzenesulfonyl-N-isopropylamine
Nombre IUPAC N-propan-2-ilbencenosulfonamida
SMILES CC(C)NS(=O)(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylbenzenesulfonamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2S/c1-8(2)10-13(11,12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0667