Learn More
N-isopropilanilina, TRC
Código de producto. 30404275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404275 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30404275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8241822.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylaniline
CAS 768-52-5
Fórmula molecular C9 H13 N
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzenamine, N-(1-methylethyl)-, Aniline, N-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)benzenamine, Isopropylphenylamine, N-(1-Methylethyl)phenylamine, N-Isopropylaniline, N-Isopropylbenzenamine, N-Phenyl-N-(1-methylethyl)amine, N-Phenylisopropylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
SMILES CC(C)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC N-propan-2-ilanilina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048