Learn More
N-Isopropilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332926 50 g 50 g
11322926 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10646.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-52-5 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-52-5
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00026347
Clave InChI FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylaniline, isopropylaniline, n-phenylisopropylamine, benzenamine, n-1-methylethyl, aniline, n-isopropyl, n-propan-2-yl aniline, n-iso-propylaniline, unii-i7y9616f3r, ccris 4831, 2-phenylamino propane
PubChem CID 13032
Nombre IUPAC N-propan-2-ilanilina
SMILES CC(C)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylaniline
Punto de fusión -32°C
Densidad 0.938
Punto de ebullición 203°C to 204°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.5385
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Beilstein 2205871
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%