Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-isopropilacrilamida, 99 %, puro, estabilizado
Código de producto. 15284724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15284724 2.5 kg 2.50 Kg
10537942 25 g 25 g
10730102 100 g 100 g
10239700 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15284724 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 412780025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2210-25-5
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00041913
Clave InChI QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
Nombre IUPAC N-propan-2-ilprop-2-enamida
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-Isopropylacrylamide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62.0°C to 66.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 89.0°C to 92.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH2CHCONHCH(CH3)2
Cantidad 2.5 kg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Estabilizante 500ppm (ca.) MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino o cristales
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Isopropylacrylamide, stabilized
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Faroangivelser
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.