Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-isopropilacrilamida, 99 %, puro, estabilizado
Código de producto. 10730102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10730102 100 g 100 g
10537942 25 g 25 g
10239700 500 g 500 g
15284724 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10730102 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 412781000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    255.65€ / 100 g
    Ahorro 40.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2210-25-5
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00041913
Clave InChI QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
Nombre IUPAC N-propan-2-ilprop-2-enamida
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylacrylamide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62.0°C to 66.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 89.0°C to 92.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHCONHCH(CH3)2
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Estabilizante 500ppm (ca.) MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Isopropylacrylamide, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4