Learn More
N-Isopropil-N'-fenilbenceno-1,4-diamina, TRC
Código de producto. 30138700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138700 10 g 10 g
30010704 250 mg 250 miligramos
30011635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN24774510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-72-4
Fórmula molecular C15 H18 N2
Peso molecular (g/mol) 226.32
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, N-(1-methylethyl)-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-isopropyl-N'-phenyl- (6CI,7CI,8CI), N1-(1-Methylethyl)-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-Phenyl-4-N-(propan-2-yl)benzene-1,4-diamine, 1-N-Phenyl-4-N-propan-2-ylbenzene-1,4-diamine, 4-(Isopropylamino)diphenylamine, 4-Anilino-N-isopropylaniline, 4-Isopropylamino-1-phenylaminobenzene, 4010A, 4010NA, 810NA, AO-CD, ASM 4010MA, Accinox ZA, Antage 3C, Antigen 3C, Antigene 3C, Antioxidant 3C, Antioxidant 4010A, Antioxidant 4010NA, Antioxidant 40NA, Antioxidant CD, Antioxidant IP, Antioxidant IPPD, Antiozonant PD 1, Cyzone IP, Diafen FP, Diafen PP, Diaphen FP, Diaphene FP, Dusantox IPPD, Flexzone 3C, Flexzone 3P, IPPD, Ipognox 44, N 1040, N-(1-Methylethyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-2-Propyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-4-phenylenediamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenyldiamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylendiamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N1-isopropyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-p-phenylanediamine, N-Phenyl-N'-isopropyl-p-phenylenediamine, NA 4010, NSC 41029, Naugard I 4, Nocrac 3C, Nocrac 810MA, Nocrac 810NA, Nonox ZA, Orflex PP, Ozonone 3C, PD 1, Permanax 115, Permanax IPPD, Santoflex 36, Santoflex IP, Santoflex IPPD, Vulkanox 4010, Vulkanox 4010A, Vulkanox 4010NA, Vulkanox 4010NA-LG, Vulkanox 4020NA, p-(Isopropylamino)diphenylamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)
Nombre IUPAC 1-N-fenil-4-N-propán-2-ilbenceno-1,4-diamina
SMILES CC(C)Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (IPPD)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2/c1-12(2)16-14-8-10-15(11-9-14)17-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,16-17H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.147
Porcentaje de pureza >95%