Learn More
N-Isopropil-N'-fenil-p-fenilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11477056 250 g 250 g
11467056 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11477056 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25378.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 101-72-4 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-72-4
Fórmula molecular C15H18N2
Peso molecular (g/mol) 226.323
Número MDL MFCD00026348
Clave InChI OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip
PubChem CID 7573
ChEBI CHEBI:63569
Nombre IUPAC 1-N-fenil-4-N-propán-2-ilbenceno-1,4-diamina
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
Punto de fusión 74°C to 80°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 161°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 172°C (342°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.32
Porcentaje de pureza 95%