Learn More
N-Isopropil-N-metilamina, TRC
Código de producto. 30136157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136157 10 g 10 g
30006494 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87225010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4747-21-1
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Sinónimo 2-(Methylamino)propane, Isopropylmethylamine, N,1-dimethyl-Ethylamine, N-methyl-Isopropylamine, Methylisopropylamine, N-Methyl-N-(1-methylethyl)amine, N-Methylisopropylamine, NSC 1065;
Nombre IUPAC N-metilpropan-2-amina
SMILES CNC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-N-methylamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.0891