Learn More
Clorhidrato de N-isopropil-N-metilamina-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride |
| CAS | 2733969-46-3 |
| Fórmula molecular | C4H4D7N . (HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Methylisopropylamine-d7 Hydrochloride, Methylisopropylammonium-d7 Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2)5-3;/h4-5H,1-3H3;1H/i1D3,2D3,4D; |
| SMILES | CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-metilpropan-d7-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 116.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.11 |