Learn More
N-Isopropil Carvedilo, TRC
Código de producto. 30393846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30393846 100 mg 100 miligramos
30390017 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI824390100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-01-1
Fórmula molecular C27 H32 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 448.55
Sinónimo 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]-, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]-2-propanol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]propan-2-ol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[isopropyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, N-Isopropylcarvedilol, Carvedilol RC F (USP)
Nombre IUPAC 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etil-propan-2-ilamino]propan-2-ol
SMILES COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl Carvedilol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H32N2O4/c1-19(2)29(15-16-32-25-13-7-6-12-24(25)31-3)17-20(30)18-33-26-14-8-11-23-27(26)21-9-4-5-10-22(21)28-23/h4-14,19-20,28,30H,15-18H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.2362