Learn More
N-isopropilcarvedilol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isopropyl Carvedilol-d6 |
| CAS | 1246815-40-6 |
| Fórmula molecular | C27H26D6N2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H32N2O4/c1-19(2)29(15-16-32-25-13-7-6-12-24(25)31-3)17-20(30)18-33-26-14-8-11-23-27(26)21-9-4-5-10-22(21)28-23/h4-14,19-20,28,30H,15-18H2,1-3H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(N(CCOc1ccccc1OC)CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-il-[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 454.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.2739 |