Learn More
N-Isopropil-4-nitrobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15453258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453258 250 mg 250 miligramos
15443258 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56727.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23530-48-5
Fórmula molecular C9H12N2O4S
Peso molecular (g/mol) 244.265
Número MDL MFCD00458973
Clave InChI IMRZQROLAZHXHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropyl-4-nitrobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-1-methylethyl-4-nitro, acmc-209g3r, cambridge id 5181757, 4-nitro-n-isopropylbenzenesulfonamide, n-isopropyl-4-nitro-benzenesulfonamide, 4-nitro-n-propan-2-yl benzenesulfonamide, methylethyl 4-nitrophenyl sulfonyl amine
PubChem CID 2054536
Nombre IUPAC 4-nitro-N-propan-2-ilbencenosulfonamida
SMILES CC(C)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-4-nitrobenzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26
Porcentaje de pureza 97%