Learn More
N-Isopropil-4-nitroanilina, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499067 250 mg 250 miligramos
15479067 1 g 1 g
15489067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52375.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25186-43-0
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.207
Número MDL MFCD00128997
Clave InChI VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro
PubChem CID 32833
Nombre IUPAC 4-nitro-N-propan-2-ilanilina
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-4-nitroaniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Isopropyl-4-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(1-methylethyl)-4-nitrobenzenamine