Learn More
N-Isopropil-4-metilbencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422288 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15422288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55893.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21230-07-9 | C10H15NO2S | 213.295 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Isopropil-4-metilbencenosulfonamida, N-alquilación de sulfonamidas utilizando éteres inactivos se utiliza como reactivos alquilantes.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 21230-07-9
Fórmula molecular C10H15NO2S
Número MDL MFCD00543042
Cantidad 25 mg
Sinónimo n-isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, n-isopropyl-p-toluenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzenesulfonamide, methylethyl 4-methylphenyl sulfonyl amine
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol.
Clave InChI NXUHAAIJVABUMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC 4-metil-N-propan-2-ilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 213.295
PubChem CID 4329528
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.29
Porcentaje de pureza 97%