Learn More
N-isopropil-3,4-dimetil-2,6-dinitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| CAS | 40318-47-6 |
| Fórmula molecular | C11H15N3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-propan-2-ylaniline |
| SMILES | CC1=C(C)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(C)C)=C1[N+]([O-])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 253.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1063 |