Learn More
Carbamato de N-isopropil-2-metil-d3-2-propil-3-hidroxipropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isopropyl-2-methyl-d3-2-propyl-3-hydroxypropyl Carbamate |
| CAS | 1189878-05-4 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H20 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(CO)(CCC)COC(=O)NC(C)C |
| Nombre IUPAC | N-propan-2-ilcarbamato de [2-(hidroximetil)-2-(trideuteriometil)pentil] |
| Peso molecular (g/mol) | 220.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1866 |