Learn More
N-Isopropil-2-metil-2-propil-3-hidroxipropilo Carbamato, TRC
Código de producto. 30137316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137316 500 mg 500 miligramos
30006709 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI872625500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25462-17-3
Fórmula molecular C11 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 217.31
Sinónimo (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP)
Nombre IUPAC [2-(hidroximetil)-2-metilpentilo] N-propano-2-ilcarbamato
SMILES CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1678