Learn More
N-isobutiril-d7-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isobutyrylglycine-D7 (isobutyryl-D7) |
| CAS | 1330037-23-4 |
| Fórmula molecular | C6H4D7NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-(2-methyl-1-oxopropyl-d7)glycine, N-Isobutyryl-d7-glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3/c1-4(2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9)/i1D3,2D3,4D |
| SMILES | O=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])NCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2-(metil-d3)propanoil-2,3,3,3-d4)glicina |
| Peso molecular (g/mol) | 152.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.12 |