Learn More
N-Isobutiril-5'-O-terc-butildimetilsilil-2'-desoxiguanosina , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490066 1 g 1 g
15410076 250 mg 250 miligramos
15400076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52726.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85326-10-9 | C20H33N5O5Si | 451.599 g/mol
N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-isobutiril-5′-o-terc-butildimetilsilil-2′-desoxiguanosina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85326-10-9
Fórmula molecular C20H33N5O5Si
Peso molecular (g/mol) 451.599
Número MDL MFCD04972287
Clave InChI WZQWRHWLQPEBFF-BFHYXJOUSA-N
Sinónimo n2-isobutyryl-5'-o-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, n-9-2r,4s,5r-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide
PubChem CID 12016034
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-4-hidroxioxolan-2-il]-6-oxo-3H-purin-2-il]-2-metilpropanamida
SMILES CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C3CC(C(O3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.6
Porcentaje de pureza 97%