Learn More
N-ISO valerilglicina, TRC
Código de producto. 30008790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008790 2.5 g 2.50 g
30008540 1 g 1 g
30006501 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9176002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16284-60-9
Fórmula molecular C7 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 159.18
Sinónimo Glycine, N-(3-methyl-1-oxobutyl)-, Glycine, N-isovaleryl- (8CI), N-(3-Methyl-1-oxobutyl)glycine, Isovalerylglycine, N-Isovaleroylglycine, N-Isovalerylglycine, N-(3-Methylbutanoyl)glycine
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-metilbutanoilamino)acético
SMILES CC(C)CC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Iso Valerylglycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0895
Porcentaje de pureza >95%