Learn More
N-Iso Valerilglicina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Methylbutanoyl)glycine 3-Methylbutanoyl-d9 |
| CAS | 1330037-21-2 |
| Fórmula molecular | C7 2H9 H4 N O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-[3-(methyl-d3)-1-oxobutyl-2,2,3,4,4,4-d6]-, N-(3-(Methyl-d3)-1-oxobutyl-2,2,3,4,4,4-d6)glycine, Isovalerylglycine-d9, N-Isovaleroylglycine-d9, N-Isovalerylglycined-d9, N-(3-Methylbutanoyl)glycine-D9 (3-Methylbutanoyl-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/i1D3,2D3,3D2,5D |
| SMILES | C(NCC(O)=O)(C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])([2H])[2H])=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[2,2,3,4,4,4-hexadeuterio-3-(trideuteriometil)butanoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 168.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.146 |