Learn More
N-iso-propil-d7-acrilamida, TRC
Código de producto. 30180245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180245 1 mg 1 miligramo
30179941 2 mg 2 miligramos
30180058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7791241MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219803-32-3
Fórmula molecular C6 D7 H4 N O
Peso molecular (g/mol) 120.2008
Sinónimo 2-Propenamide, N-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (ACI), N-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-2-propenamide (ACI), N-iso-Propyl-d7-acrylamide, N-(Isopropyl-d7)acrylamide, N-Isopropylacrylamide-d7, N-Isopropylacrylamide-D7 (isoproyl-D7)
Nombre IUPAC N-(1,1,2,3,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)prop-2-enamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)C=C)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-iso-Propyl-d7-acrylamide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.128