Learn More
N-iso-propil-d7-acrilamida, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-iso-Propyl-d7-acrylamide |
| CAS | 1219803-32-3 |
| Fórmula molecular | C6 D7 H4 N O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2-Propenamide, N-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (ACI), N-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-2-propenamide (ACI), N-iso-Propyl-d7-acrylamide, N-(Isopropyl-d7)acrylamide, N-Isopropylacrylamide-d7, N-Isopropylacrylamide-D7 (isoproyl-D7) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5 H,1H2,2-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC(=O)C=C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 120.2008 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.128 g/mol |
| Mostrar más |