Learn More
N-yodosuccinimida, TRC
Código de producto. 30405408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405408 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30405408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI71990010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Fórmula molecular C4H4INO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 1-iodopirrolidina-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 224.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9287