Learn More
N-yodosuccinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Iodosuccinimide |
| CAS | 516-12-1 |
| Fórmula molecular | C4H4INO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2 |
| SMILES | IN1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-iodopirrolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.9287 |