Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Iodosuccinimide |
| Punto de fusión | 197.0°C to 204.0°C |
| Color | De marrón a blanco-amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Iodometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 500 g |
| Índice Merck | 15,5088 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.99 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- N-Iodosuccinimide
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.