Learn More
N-Yodosuccinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10359450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10359450 100 g Frasco de vidrio 100 g
10512661 10 g Frasco de vidrio 10 g
10185460 50 g Frasco de vidrio 50 g
11985581 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10359450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299571000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-12-1
Fórmula molecular C4H4INO2
Peso molecular (g/mol) 224.99
Número MDL MFCD00005512
Clave InChI LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
Nombre IUPAC 1-iodopirrolidina-2,5-diona
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Iodosuccinimide
Punto de fusión 197.0°C to 204.0°C
Color De marrón a blanco-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,5088
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Iodosuccinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.