Learn More
N-Yodosuccinimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476867 25 g 25 g
11466867 5 g 5 g
11486867 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14320.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
N-Iodosuccinimide is used in the preparation of vinyl sulfones from olefins and benzenesulfinic acid. It acts as a source for I+ and involved in Hunsdiecker reactions for the conversion of cinnamic acids, and propiolic acids to the corresponding alfa-halostyrenes and 1-halo-1-alkynes respectively. It is also used to hydrolyze thioglycosides to 1-hydroxyglycosides with triluoroacetic acid. It is involved in the preparation of iodobenzene from 1,6-diynes. Further, it acts as an iodinating agent in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-yodosuccinimida se utiliza en la preparación de sulfonas de vinilo a partir de olefinas y ácido bencenosulfínico. Actúa como fuente de I+ y participa en las reacciones de Hunsdiecker para la conversión de ácidos cinámicos y ácidos propiólicos a los correspondientes alfa-halostirenos y 1-halo-1-alquinos respectivamente. También se utiliza para hidrolizar tioglucósidos a 1-hidroxiglucósidos con ácido triluoroacético. Está involucrado en la preparación de yodobenzeno a partir de 1,6-diinos. Además, actúa como un agente yodador en la síntesis química.
Solubilidad
Soluble en dioxano, tetrahidrofurano y acetonitrilo. Insoluble en éter y tetracloruro de carbono.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-12-1
Fórmula molecular C4H4INO2
Peso molecular (g/mol) 224.99
Número MDL MFCD00005512
Clave InChI LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
Nombre IUPAC 1-iodopirrolidina-2,5-diona
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Iodosuccinimide
Punto de fusión ∽196°C (decomposition)
Densidad 2.245
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Beilstein 113917
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dioxane,tetrahydrfuran and acetonitrile. Insoluble in ether and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.99
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Iodosuccinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-iodo-2,5-Pyrrolidinedione