Learn More
N-yodoacetiltiramina, TRC
Código de producto. 30403522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30403522 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30403522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI685880250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Iodoacetyltyramine
CAS 53527-07-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10H12INO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-2-iodoacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12INO2/c11-7-10(14)12-6-5-8-1-3-9(13)4-2-8/h1-4,13H,5-7H2,(H,12,14)
SMILES OC(C=C1)=CC=C1CCNC(CI)=O
Nombre IUPAC N-[2-(4-hidroxifenil)etil]-2-yodoacetamida
Peso molecular (g/mol) 305.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.9913
Porcentaje de pureza >95