Learn More
N-yodoacetiltiramina-d4, TRC
Código de producto. 30396740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396740 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6858825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Iodoacetyltyramine-d4
CAS 2514947-15-8
Fórmula molecular C10H8D4INO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-2-iodoacetamide-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12INO2/c11-7-10(14)12-6-5-8-1-3-9(13)4-2-8/h1-4,13H,5-7H2,(H,12,14)/i5D2,6D2
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(CI)=O
Nombre IUPAC N-(2-(4-hidroxifenil)etil-1,1,2,2-d4)-2-yodoacetamida
Peso molecular (g/mol) 309.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.2