Learn More
Ácido N-(yodoacetilaminoetil)-5-naftilamina-1-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Iodoacetylaminoethyl)-5-Naphthylamine-1-Sulfonic Acid |
| CAS | 36930-63-9 |
| Fórmula molecular | C14 H15 I N2 O4 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15IN2O4S/c15-9-14(18)17-8-7-16-12-5-1-4-11-10(12)3-2-6-13(11)22(19,20)21/h1-6,16H,7-9H2,(H,17,18)(H,19,20,21) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1cccc2c(NCCNC(=O)CI)cccc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[2-[(2-yodoacetil)amino]etilamino]naftaleno-1-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 434.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.9797 |