Learn More
N-(imidazolidin-2-ilideno)quinoxalin-6-amina, Mikromol™
Descripción
N-(imidazolidin-2-ilideno)quinoxalin-6-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine |
| CAS | 91147-43-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H11 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511, N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. A (EP), Brimonidine Imp. A (EP), Brimonidine Tartrate Impurity A, Brimonidine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16) |
| SMILES | C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1 |
| Nombre IUPAC | N-quinoxalin-6-ilimidazolidin-2-imina |
| Mostrar más |