Learn More
N-(Imidazo[1,2-a]piridin-6-ilmetil)-N-metilamina, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10173084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10173084 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10173084 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33146CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamine
CAS 864068-82-6
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C9H11N3
Número MDL MFCD08271888
Cantidad 250 mg
Sinónimo n-imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl-n-methylamine, imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methyl amine, 1-imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-n-methylmethanamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methylamine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanamine,n-methyl
Clave InChI VTAYGJSBPFKWJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CN2C=CN=C2C=C1
Nombre IUPAC 1-imidazo[1,2-a]piridin-6-il-N-metilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 161.21
PubChem CID 7537497
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 95%